Learn More
Fisherbrand™ Kit de conductimètre portable accumet™ AE6C
Code produit 15666895 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étanche:
Non
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Étanche Conditionnement
15666895 Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15666895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    384.87€ / 1 pièces
    Économisez 35.13€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Robuste et économique, l’AE6C allie facilité d’utilisation et haute performance. Cet appareil de mesure pratique est conforme à la norme IP54 et est équipé d’une électrode de conductivité/TDS avec une fonction de compensation automatique de la température
Ces appareils de mesure pratiques sont utiles pour effectuer des contrôles rapides et précis de la conductivité ou du TDS dans les laboratoires, sur le terrain et dans les écoles, ainsi que pour contrôler les nutriments et les engrais dans les cultures hydroponiques et l’industrie agricole. Idéal pour tous les types d’assurance qualité, les industries de l’imprimerie et les tests de qualité de l’eau (analyse de l’eau dure, de l’eau non traitée, de l’eau industrielle et de rinçage, de l’eau potable, de l’eau d’effluent, de l’eau de piscine et de l’eau de traitement entrante).
  • Étalonnage du bouton-poussoir multi-points (jusqu’à cinq points) avec une précision de pleine échelle de ±1 %
  • Possibilité d’étalonnage automatique facile ou d’étalonnage manuel personnalisé, proche de l’échantillon
  • Gamme automatique pour les mesures de conductivité/TDS pour une réponse rapide et une meilleure résolution sur une large plage de mesure
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes
  • La fonction de Maintien bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostique avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • Électrode avec compensation automatique de la température intégrée, conçue pour un piégeage minimal de bulles d’air pendant la mesure
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • Le kit de mesure en option contient tout ce dont vous avez besoin pour l’étalonnage et la mesure dans une mallette de transport robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend AE6C avec électrode de conductivité, solutions d’étalonnage KCl (84 μS/cm, 1 413 μS/cm, 12,88 mS/cm), eau de rinçage DI (60 ml chacun), pince de préhension, piles, mallette de transport rigide
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle ±1 LSD
À utiliser avec (application) Mesure de la conductivité
Constante de cellule 0,1, 1, 10
Étalonnage Étalonnage multipoint par bouton-poussoir
Points d’étalonnage (conductivité) 4 (1 par plage) Auto, 5 (1 par plage) Manuel
Gamme (conductivité) 0 à 19,99, 20 à 199,9, 200 à 1999 μS/cm; 2 à 19,99, 20 à 200 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,05% de la graduation complète
Compensation thermique ATC/MTC (0°C à 80°C)
Coefficient thermique 0 à 10%
Plage de températures (métrique) 0°C à 100°C (80°C avec sonde fournie)
Plage de températures (impériale) 32°F à 212°F (176°F avec sonde fournie)
Résolution (température) 0,1 °C (0,1 °F)
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Sélection de la température °C ou °F
Type d’affichage LCD
Entrées BNC, prise phono 2,5 mm
Indice IP IP54
Dimensions (L x l x H) 15,7 x 8,5 x 4,2 cm
Poids (métrique) 255 g
Poids (impériale) 9 oz.
Garantie 3 an
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C
Type Conductimètre
Étanche Non
Longueur (impériale) 6,2 in
Longueur (métrique) 15,7 cm
Largeur (impériale) 3,3 in
Largeur (métrique) 8,5 cm
Hauteur (impériale) 1,6 in
Hauteur (métrique) 4,2 cm
Type de batterie 4 piles alcalines AAA de 1,5 V (incluses)
Autonomie de la batterie >500 h