Learn More
Fisherbrand™ Conductimètre portable AE6C
Code produit 15543653 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
> 100 heures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15543653 > 100 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00€
    284.43€ / 1 pièces
    Économisez 378.57€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
 Caractéristiques du produit :
  • Étalonnage du bouton-poussoir multi-points (jusqu’à cinq points) avec une précision de pleine échelle de ±1 %
  • Possibilité d’étalonnage automatique rapide et facile ou d’étalonnage manuel personnalisé, proche de l’échantillon
  • Gamme automatique pour les mesures de conductivité/TDS pour une réponse rapide et une meilleure résolution sur une large plage de mesure
  • Compensation automatique de la température (ATC) pour une précision optimale avec des températures fluctuantes
  • La fonction de “Maintien” bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage
  • La mise hors tension automatique permet d’économiser la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
  • Auto-diagnostique avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
  • Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
  • Électrode avec compensation automatique de la température intégrée, conçue pour un piégeage minimal de bulles d’air pendant la mesure
  • La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
  • Kit de mesure (en option) : contient tout ce dont vous avez besoin pour l’étalonnage et la mesure dans une mallette de transport robuste
Applications :
  • Tests courants : Pour des contrôles rapides et précis de la conductivité ou TDS, sur le terrain et dans les écoles.
  • Environnement/agriculture : Utile dans les contrôles des nutriments et des engrais dans les industries hydroponiques et agricoles.
  • Test la qualité de l’eau : Pour l’analyse de l’eau dure, de l’eau non traitée, de l’eau industrielle et de rinçage, de l’eau potable, de l’eau des effluents, de l’eau de la piscine et de l’eau de process Idéal pour tous les types d’assurance qualité, les industries de l’impression et les tests de qualité de l’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conductimètre portable Fisherbrand accumet AE6C
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle + 1 LSD
Constante de cellule 0.1, 1.0, 10.0 (sélectionnable)
Points d’étalonnage (conductivité) Quatre (un par plage) auto ; cinq (un par plage) manuels
Gamme (conductivité) à 19.99uS/cm
19.9uS/cm à 199.9uS/cm
199.9uS/cm1,999μà S/cm
2.00mS/cm à 19.99mS/cm
20.0mS/cm à 199.9mS/cm
Résolution (conductivité) 0.05% de la pleine échelle
Compensation thermique Automatique/manuel (0 à 80°C)
Coefficient de 0,0 % à 3,0 %
Normalisation de 20,0 à 25,0
Plage de températures (métrique) 0°C à 80,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0,5°C (±0,9°F)
Type de batterie 4 Piles AAA de 1.4 V
Autonomie de la batterie > 100 heures