Learn More
Testeur de conductivité accumet™ AET30
Code produit 15563653 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autonomie de la batterie:
Plus de 150 heures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autonomie de la batterie Conditionnement
15563653 Plus de 150 heures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15563653
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Testeur de conductivité accumet AET30, points de calibrage : Trois autos ou trois manuels, plage : à 200,0 uS/cmà 2 000 uS/cmà 20,00 mS/cm, 0 à 50,0°C/32,0 à 122°F, précision : +/- 1 % de la pleine échelle, +/- 0,5°C +/- 0,9°F + 1 LSD, durée de vie des piles : Plus de 150 heures
Testeur de conductivité accumet AET30, points de calibrage : Trois autos ou trois manuels, plage : à 200,0 uS/cm
à 2 000 uS/cm
à 20,00 mS/cm, 0 à 50,0°C/32,0 à 122°F, précision : +/- 1 % de la pleine échelle, +/- 0,5°C
+/- 0,9°F + 1 LSD, durée de vie des piles : Plus de 150 heures
Caractéristiques du produit :
  • Multi-plage avec options sélectionnables manuellement ou automatiquement : un seul testeur pour l’eau pure comme pour les eaux usées !
  • Capteur remplaçable par l’utilisateur : remplacez les capteurs vous-mêmes. Les capteurs durent plus longtemps grâce à l’élément réalisé en acier inoxydable AI316 et au boîtier du capteur en VALOX™
  • Grand écran pour des relevés simultanés de température, modes d’affichage, ATC, niveau de la batterie
  • Étalonnages à point unique et points multiples avec options automatiques ou manuelles
  • Design stabilisateur et étanche : le boîtier étanche IP67 permet de garder le testeur en bon état même dans des conditions humides. Le design stabilisateur à rainures unique assure une préhension ferme
  • Coupelle innovante : le design innovant du boîtier du capteur permet de traiter les petits volumes d’échantillons avec une coupelle ou en immersion. Le boîtier du capteur est réalisé en VALOX pour une durabilité chimique supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Testeur de conductivité Fisherbrand accumet AE30
Précision (conductivité) ±1 % de la pleine échelle
À utiliser avec (application) Généralités : À utiliser dans le cadre du traitement de l’eau et des eaux usées, la purge de chaudières, les réservoirs de rinçage de galvanoplastie, l’eau potable, les cultures hydroponiques, l’industrie graphique, l’aquaculture, les aquariums, la pisciculture, les piscines et spas
Measurement Modes Conductivity, Température
Points d’étalonnage (conductivité) Trois auto ou trois manuels
Gamme (conductivité) à 200.0μS/cm
à 2,000μS/cm
à 20.00mS/cm
Résolution (conductivité) 0.1μ S/cm
1μ S/cm
0.01 mS/cm
Compensation thermique Automatique (0° à 50°C)
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,5°C ± 0,9°F + 1 LSD
Étalonnage de la sonde de température ± 5,0°C / ± 9,0°F
Mémoire Mémoire non-volatile
Dimensions (L x l x H)
  • Testeur : 16.5 cm x 3.8 cm
  • Emballé : 18.5 cm x 6.5 cm
Poids (métrique)
  • Testeur : 90g
  • Emballé : 200 g
Alimentation électrique Batterie ; extinction automatique en 8.5 minutes après appui sur la dernière touche
Type de batterie 4 micro-piles alcalines 1.5V “A”76 (incluses)
Autonomie de la batterie Plus de 150 heures