Learn More
Beschreibung
- Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
- Calibrage du pH en un à cinq points avec reconnaissance automatique des solutions tampons.
- Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
- Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
- Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
- Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
- Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
- Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
Spezifikation
Spezifikation
| Comprend | pH-mètre |
| Précision (température) | ±0,3° C |
| Précision (mV) | -2000,0 à 2000,0 mV |
| Précision (pH) | ±pH 0,002 |
| Measurement Modes | pH, rH, mV, Température |
| Étalonnage | pH, mV relatif, température |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | pH 0,1, 0,01 ou 0,001 |
| Gamme (mV) | -2000,0 à 2000,0 mV |
| Calibration Points | 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?