Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH-mètre AR415 BioBasic Trousse
Code produit 31702806 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
AR415B
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
31702806 AR415B 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31702806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3175.00€
    1004.60€ / 1 kits
    Économisez 2170.40€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR415 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Calibrage du pH en un à cinq points avec reconnaissance automatique des solutions tampons.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
  • Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend pH-mètre
Précision (température) ±0,3° C
Précision (mV) -2000,0 à 2000,0 mV
Précision (pH) ±pH 0,002
Measurement Modes pH, rH, mV, Température
Étalonnage pH, mV relatif, température
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) pH 0,1, 0,01 ou 0,001
Gamme (mV) -2000,0 à 2000,0 mV
Calibration Points 1
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Option de rétro-éclairage Oui
Points de données 5000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Modèle AR415B
Canaux 1
Type pH-mètre
Tension 100/240 V