Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit pH-mètre/ionomètre AR425
Product Code. 31702818 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Modèle:
AR425A
AR425B
Unit Size:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Unit Size
31702818 AR425A 1 kit
31702819 AR425B 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31702818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1180.73€ / 1 kits
    Économisez 904.27€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR425 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Calibrage du pH et des ions en un à cinq points avec reconnaissance automatique des tampons/étalons.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
  • Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision (mV) ±0,2 mV ou ±0,05 % de la valeur mesurée, la plus élevée des deux étant retenue.
Précision (pH) ±pH 0,002
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage pH
Points d’étalonnage 1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Points de données 5000 avec horodatage
Canaux 1
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Indice IP IP54
Measurement Modes pH, mV, rH, Ion, Température
Gamme (mV) -2000,0 à +2000,0 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (ions spécifiques) 0,0001 à 19999
Résolution (pH) pH de 0,1, 0,01 ou 0,001
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données
Modèle AR425A
Type de produit Instruments de mesure multiparamétrique de paillasse
Tension 100/240 V