Learn More
Descripción
- Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
- Calibrage du pH et des ions en un à cinq points avec reconnaissance automatique des tampons/étalons.
- Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
- Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
- Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
- Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
- Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
- Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
Especificaciones
Especificaciones
| Précision (mV) | ±0,2 mV ou ±0,05 % de la valeur mesurée, la plus élevée des deux étant retenue. |
| Précision (pH) | ±pH 0,002 |
| Option de rétro-éclairage | Oui |
| Étalonnage | pH |
| Points d’étalonnage | 1 |
| Certifications/Conformité | CE, TUV 3-1, FCC classe A |
| Points de données | 5000 avec horodatage |
| Canaux | 1 |
| Type d’affichage | 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution |
| Indice IP | IP54 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?