Learn More
Fisherbrand™ accumet™ pH-mètre/ionomètre AR425 avec support
Code produit 31702814 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
AR425
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
31702814 AR425 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31702814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    968.72€ / 1 kits
    Économisez 736.28€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR425 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Calibrage du pH et des ions en un à cinq points avec reconnaissance automatique des tampons/étalons.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
  • Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (mV) ±0,2 mV ou ±0,05 % de la valeur mesurée, la plus élevée des deux étant retenue.
Précision (pH) ±pH 0,002
Option de rétro-éclairage Oui
Étalonnage pH
Points d’étalonnage 1
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Points de données 5000 avec horodatage
Canaux 1
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Indice IP IP54
Measurement Modes pH, mV, rH, Ion, Température
Gamme (mV) -2000,0 à +2000,0 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (ions spécifiques) 0,0001 à 19999
Résolution (pH) pH de 0,1, 0,01 ou 0,001
Plage de températures (métrique) -30,0 à +130,0 °C
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données
Modèle AR425
Type de produit Instruments de mesure multiparamétrique de paillasse
Tension 100/240 V