Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit de conductimètre AR430
Code produit 31702803 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Conductimètre
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31702803 Conductimètre 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31702803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00€
    1272.07€ / 1 kits
    Économisez 967.93€
    43% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR430 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Étalonnage de conductivité de un à cinq points avec reconnaissance automatique du tampon/étalon.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
  • Stocke 5000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Précision (conductivité) ±1% de lecture > 3 μS/cm; ±1% de lecture ±0,01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Measurement Modes Conductivité, TDS, Salinité, Résistivité, Température
Étalonnage Conductivité, TDS, salinité, température
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0,010 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm minimum, sélection automatique de la plage, jusqu'à 4 chiffres
Gamme (salinité) 0,010 à 80,00 ppt
Résolution (salinité) 0,001 ppt minimum, plage automatique
Précision (salinité) ±1% de lecture
Gamme (TDS) 0,010 ppm à 500,0 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (TDS) Précision minimale de 0,001 ppm, plage automatique, jusqu'à 4 chiffres
Précision (TDS) ±1% de lecture
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Résolution (température) 0,1°C, 0,1°F
Précision (température) ±0,3°C ±, 0,5°F
Gamme (résistivité) 1.0Ω jusqu'à 100,0 mΩ
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Points de données 5000 avec horodatage
Type de fonction d’enregistrement Enregistrement automatique des données
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Résolution (résistivité) 0,1Ω minimum, plage automatique
Canaux 1
Type Conductimètre
Précision (résistivité) ±1% de lecture
Tension 100/240 V