Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Oxymètre dissous AR440 avec support
Code produit 31702816 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de capteur:
Capteur d’oxygène dissous
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de capteur Conditionnement
31702816 Capteur d’oxygène dissous 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31702816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00€
    1099.19€ / 1 kits
    Économisez 840.81€
    43% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR440 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants.
  • Air saturé d'eau, eau saturée d'air ou étalonnage personnalisé.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec des instructions d'étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure.
  • Stocke 5 000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB Clé USB pour la conservation des données à long terme.
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris.
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Measurement Modes Oxygène dissous
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,0 à 600,0 % de saturation ; 0,01 à 90,0 mg/L
Plage (métrique) de températures -30 °C à 130 °C
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Points de données 5000 avec horodatage
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP54
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, sans condensation
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 600,0 %
Canaux 1
Type Instrument de mesure de l’oxygène dissous
Tension 100/240 V