Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kit de mesure du pH/ion/conductivité AR450
Code produit 31702817 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
pH-mètre/ionomètre/conductimètre
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31702817 pH-mètre/ionomètre/conductimètre 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31702817
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5545.00€
    1758.07€ / 1 kits
    Économisez 3786.93€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour réaliser des tests électrochimiques précis et fiables, le accumet L'AR450 offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires exigeant des capacités de mesure fiables.
  • Grand écran couleur haute résolution de 7 in avec écran tactile capacitif utilisable avec des gants
  • Calibrage du pH, des ions et de la conductivité en un à cinq points avec reconnaissance automatique des solutions tampon/étalons
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser avec un guide d'étalonnage étape par étape
  • Stocke 10 journaux d'étalonnage par paramètre avec la date et l'heure
  • Stocke 5 000 ensembles de données journalisées avec date et heure.
  • Sorties vers une imprimante, un ordinateur ou USB clé USB pour la conservation des données à long terme
  • Saisie de l'identifiant de l'échantillon avec optionnel USB lecteur de codes-barres, USB clavier, ou USB souris
  • Agit les échantillons à l'aide d'une sonde d'agitation contrôlée et alimentée par un compteur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision (conductivité) ±1% de lecture > 3 μS/cm; ±1% de lecture ±0,01 μS/cm ≤ 3 μS/cm
Précision (ion) ±0,2 mV ou ±0,05 % de la valeur mesurée, la plus élevée des deux étant retenue.
Précision (mV) ±0,2 mV ou ±0,05 % de la valeur mesurée, la plus élevée des deux étant retenue.
Précision (pH) ±pH 0,002
Précision (résistivité) ±1% de lecture
Précision (salinité) ±1% de lecture
Précision (TDS) ±1% de lecture
Points d’étalonnage 2
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Points de données 500 avec horodatage
Canaux 2
Type d’affichage 7 in Écran LCD graphique couleur haute résolution
Indice IP IP54
Measurement Modes pH, mV, Ion, Concentration, TDS, Salinité, Résistivité, Température
Gamme (conductivité) 0,010 μS/cm à 3000 mS/cm
Gamme (mV) -2000,0 à 2000,0 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 1.0Ω jusqu'à 100,0 mΩ
Gamme (salinité) 1.0Ω jusqu'à 100,0 mΩ
Gamme (TDS) 0,010 ppm à 500,0 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (ions spécifiques) 0,0001 à 19999
Résolution (pH) ±pH de 0,002
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Type de produit pH-mètre/ionomètre/conductimètre
Gamme (ion) 0,0001 à 19999
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm minimum, sélection automatique de la plage, jusqu'à 4 chiffres
Résolution (ion) 0,0001 minimum, 1 à 5 chiffres
Résolution (mV) 0.1 mV
Résolution (résistivité) 0,1Ω minimum, plage automatique
Résolution (salinité) 0,001 ppt minimum, plage automatique
Résolution (TDS) Précision minimale de 0,001 ppm, plage automatique, jusqu'à 4 chiffres
Précision de la température ±0,3°C / ±0,5°F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Tension 100/240 V