Learn More
Descripción
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, en privilégiant la facilité d'utilisation. – Fonctionnalités simples, ensembles de données stockés dans une mémoire non volatile et support d'électrode fixable au compteur. Le accumet Les pH-mètres FE150 offrent une lecture et un enregistrement efficaces des échantillons avec des options d'affichage flexibles permettant d'afficher simultanément le pH et la température ou le mV et la température.
- Étalonnage du pH en un à cinq points
- Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
- Affichage de la pente de pH et du décalage
- Étalonnage de mV en un point
- Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
- Compensation de température automatique ou manuelle
- Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
- Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
- Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
Especificaciones
Especificaciones
| Comprend | Appareil de mesure, support d’électrodes, adaptateur électrique universel (90 à 240 V, 50/60 Hz) |
| Précision (température) | ±0,3° C |
| Précision (mV) | ±0,2± 199,9± 2 Au-delà± 200 |
| Précision (pH) | ± 0.01 |
| Sorties | Enregistreur (± 2 000 mV) |
| Étalonnage | États-Unis : pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 |
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
| Gamme (mV) | ± 1999 mV |
| Résolution (mV) | 0,1 mV (±199,9 mV) ; 1 mV au-delà de ±200 mV |
| Calibration Points | 1 à 5 avec reconnaissance automatique des tampons (ABR) |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.