Learn More
Fisherbrand™ Sondes de conductivité / ATC à quatre cellules accumet™, quatre cellules
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Pour une utilisation avec les instruments de mesure de paillasse AR60, AR50, AR20, AB30 et portatifs AP65
La taille compacte unique de la cellule de type à immersion est identique à celle d’une électrode de pH type pour —une utilisation dans un support d’électrode standard.
- Type à quatre cellules avec corps en verre ou en époxy
- Capteurs de température intégrés et connecteurs 8 broches
- Constante de cellule de 0,1, 1,0 ou 10,0 cm-1
Specifications
Specifications
| Constante de cellule | 1 cm-1 |
| Types de connecteurs | 8 broches |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles pour paillasse Fisher Scientific accumet XL600, XL500, XL200, & AB200 et anciens modèles XL60, XL50, XL30, XL20, AR60, AR50, AR30, AR20, & AB30 |
| Type | Sonde de conductivité / compensation automatique de la température |
| Matériau | Verre |
| Plages de mesure | 10 μS/cm à 2 mS/cm |
| Méthode de stockage | Immergées dans de l’eau déionisée |
| Sonde | Conductivité à quatre cellules |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.