Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de référence Ag/AgCl avec corps en verre accumet™ - sans mercure
Code produit 11543975 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Électrolyte de référence:
13-620-833
SP138-500
SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Électrolyte de référence Conditionnement
11543975 SP138-500 1 pièce
11510104 SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur) 1 pièce
11530094 13-620-833 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11543975
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    150.32€ / 1 pièces
    Économisez 37.68€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Corps en verre pour une meilleure résistance à un large éventail de solutions
  • Plage de températures : 0 °C à +110 °C (32 °F à 212 °F)
  • Plage de 0 à 14 pH
  • Connecteur à broche de référence standard
  • Toutes ont un débit de 8 μl/h
Modèle standard à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard
  • Préremplies avec 4M de KCl saturé d’AgCl
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle à bras latéral à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard avec raccord tubulaire de 1 in (25 mm), pratique pour les procédures nécessitant un remplissage à distance
  • Préremplies avec 4M de KCl saturé d’AgCl
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle de titration argent / chlorure à jonction simple
  • Corps en verre de taille standard
  • Préremplies avec 1 M de sulfate de sodium pour les titrations d’argent et de chlorure
  • Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
Modèle à jonction double
  • Conçu pour les électrodes sélectives d’ions et les mesures du pH sensibles, les titrations et les tests rH
  • Le corps interne est prérempli au préalable avec 4M de KCl saturé d’AgCl
  • Le corps extérieur est conditionné sans électrolyte, de sorte que vous pouvez choisir un électrolyte compatible pour vos échantillons
  • Débit : 8 μl/h.
  • Brevet américain No. 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Broche
Jonction Simple
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 100°C
Type Électrodes de référence Ag / AgCl
Électrode Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115
Type de solution de remplissage 4mol/l de KCl avec AgCl
À utiliser avec (application) Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Référence interne Ag/AgCl
Modèle Référence Ag/AgCl haute température jonction simple
Électrolyte de référence SP138-500
Température (impériale) en fonctionnement 32°F à 212°F
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (métrique) 106 mm
Diamètre (métrique) du corps 12 mm