Learn More
Fisherbrand™ Électrode de référence sans mercure avec corps en verre Accumet™
Code produit 15529624 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Électrode:
Corps en verre de taille standard
Jonction:
Double
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Électrode Jonction Conditionnement
15529624 Corps en verre de taille standard Double 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15529624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    115.47€ / 1 pièces
    Économisez 44.53€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Électrodes de référence compatibles TRIS, rechargeables et sans mercure
Électrodes de référence compatibles TRIS, rechargeables et sans mercure
  • Sans mercure
  • Compatible TRIS
  • Rechargeable
  • Double jonction
  • -5° à +80 °C
  • Plage de 0 à 14 pH
  • Nécessite une solution de remplissage
À utiliser avec des cellules indicatrices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Broche
Jonction Double
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement -5°C à +80°C
Type Électrode de référence sans mercure
Électrode Corps en verre de taille standard
À utiliser avec (application) Biomédical, TRIS
Température (impériale) en fonctionnement 23° à 176°F
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (impériale) du câble 30 po
Longueur (métrique) 14,6cm
Longueur (métrique) du câble 76,2 cm
Diamètre (impérial) du corps 0,37 in
Diamètre (métrique) du corps 1 cm
Diamètre (métrique) du bouchon 1,6 cm