Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées en verre accumet™ de taille standard - sans mercure
Code produit 10232781 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
US standard / à broches
Jonction:
Céramique simple
Double céramique
Type de solution de remplissage:
SP135-500
SP138-500
Longueur (métrique) du câble:
76,2cm
76,2 cm
152,4cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Jonction Type de solution de remplissage Longueur (métrique) du câble unitSize
10232781 BNC Céramique simple SP135-500 76,2cm -
11560174 BNC Double céramique SP138-500 76,2cm 1 pièce
11520064 US standard / à broches Céramique simple SP135-500 76,2 cm 1 pièce
11530064 US standard / à broches Céramique simple SP135-500 152,4cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10232781
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Protecteur d’ampoule amovible
Pour les mesures de pH et de titration de routine avec de petits échantillons et de petits récipients, lorsque des électrodes demi-cellule distinctes s’avèrent peu pratiques
  • Plage de pH de 0 à 14
  • Jonction en céramique poreuse
  • Bouchon à ouverture / fermeture par rotation pour faciliter le remplissage
  • La distance constante entre l’ampoule de pH en verre universel FS-5 et la jonction de référence signifie un haut niveau de reproductibilité
  • Profondeur d’immersion : ∽4 po (10 cm)
  • Câbles de 30 po (76.2 cm) de long, sauf 13-620-91, qui a un câble de 60 po (152.4 cm) de long
Choix d’éléments de référence interne à jonction simple ou double Ag/AgCl
  • Les modèles à jonction simple avec référence Ag/AgCl sont parfaits pour les mesures de routine du pH et de titration des solutions aqueuses avec de petits échantillons et de petits récipients
  • Les modèles à jonction double avec référence Ag/AgCl sont utiles dans les solutions aqueuses et non aqueuses et dans les applications nécessitant des tampons TRIS
  • Pour les échantillons aqueux et non aqueux
  • Les modèles à double jonction Ag/AgCl éliminent les problèmes de mesure et d’obturation lorsqu’utilisés dans la recherche avec des tampons TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Vissable / dévissable
Couleur Bleu
Types de connecteurs BNC
Jonction Céramique simple
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 23°C à 212°C
Type Électrode pH combinée
Type de solution de remplissage SP135-500
À utiliser avec (application) Pour les mesures de pH et de titration de routine avec de petits échantillons et de petits récipients, lorsque des électrodes demi-cellule distinctes s’avèrent peu pratiques
À utiliser avec (équipement) pH-mètre
Comprend Protecteur d’ampoule amovible
Référence interne Ag/AgCl
Temps de réponse <10 s.
Température (impériale) en fonctionnement -5°F à +100°F
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Garantie 1 an
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (impériale) du câble 30 in
Longueur (métrique) 101,6mm
Longueur (métrique) du câble 76,2cm