Learn More
Draeger Safety Pompe de détection de gaz Accuro™
Code produit 10693781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
205 x 240 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10693781 205 x 240 x 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693781 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 6400260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2189.37€
    1450.03€ / 1 pièces
    Économisez 739.34€
    33% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
La pompe de détection de gaz de sécurité Dräger Accuro™ est une pompe à soufflet manuelle qui prélève un échantillon étalonné de 100 ml dans les tubes Dräger à court terme.
  • Manipulation à une main
  • Entretien très faible
  • Indicateur de fin de course
  • Compteur de coups automatique intégré
Spécification
Dimensions (L x l x H) 205 x 240 x 60 mm
Poids (métrique) 0,92 kg