Learn More
AccuSEQ™ Real-Time PCR Detection Software, version 2.1.2
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsSpécification
Spécification
| Contenu et stockage | MycoSEQ, Probe, resDNASEQ |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast |
| Gamme de produits | AccuSEQ |
| Type de logiciel | Real-Time PCR Software |
| Type de produit | Real Time PCR Detection Software |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Quantité | 1 each |