Learn More
Thermo Scientific™ Espaceurs pour centrifugeuse de paillasse Medifuge
Code produit 15520141 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 cm
3 cm
Couleur:
Jaune
Vert
Conditionnement:
8 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Couleur unitSize
15520141 3 cm Jaune 8 unités
15510141 2 cm Vert 8 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15520141 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75008818
Achetez des accessoires pour petite centrifugeuse Medifuge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Espaceur pour centrifugeuse de paillasse
À utiliser avec (équipement) Centrifuge de paillasse Medifuge
Couleur Jaune
Capacité 10 ml
Description Entretoise
Longueur (métrique) 3 cm
Comprend Ensemble de 8