Learn More
Fisherbrand Microcentrifugeuse réfrigérée AccuSpin, avec rotor
Code produit 31925067 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
17,000 x g
21,100 x g
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
31925067 17,000 x g 1 pièce
31925070 21,100 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31925067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5380.00€
    1957.01€ / 1 pièces
    Économisez 3422.99€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour s’intégrer parfaitement à votre flux de travail grâce à une technologie de refroidissement avancée pour des performances fiables et durables.
  • RCF maximal de 17 000 x g (AccuSpin 17R) ou 21 100 x g (AccuSpin 21R)
  • Vitesse maximale de 13 300 tr/min (AccuSpin 17R) ou 14 800 tr/min (AccuSpin 21R)
  • Le rotor standard peut accueillir 24 tubes de 1,5/2,0 mL, la capacité maximale avec rotor en option est de 10 x 5 mL
  • Au total, 7 rotors polymères légers conçus au choix pour trouver le choix idéal pour votre application
  • Contrôles intuitifs et affichage facile à lire
  • Une accélération et une décélération rapides garantissent des performances efficaces
  • ClickSeal™ Les couvercles de bioconfinement offrent une protection des échantillons à une main
  • GreenCool™ La technologie réduit l’impact environnemental avec un Potentiel de Réchauffement Global (GWP) de 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 2 mL
Vitesse max. 13,300 rpm
FCR max. 17,000 x g
Niveau sonore <48 dBA (Rotor 24 x 2 mL, 13 300 tr/min)
Certifications/Conformité Marquage CE, conforme à la certification IVD
Ventilée Non
Dimensions (L x l x H) extérieures 44 x 29 x 33 cm
Modèle IVD-MD
Rotor inclus Oui
Réfrigéré oui
Technologie verte oui
Poids net 25 Kg
Tension 230 V
Rotor 24 x 1.5/2.0 mL
Type de produit Microcentrifugeuse de paillasse
Type d’affichage Pavé numérique
Plage de températures (métrique) -9 °C à +40 °C