Learn More
Invitrogen™ Milieu pour détachement cellulaire Accutase
Code produit 12780000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12780000 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12780000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00455556
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de détachement cellulaire Invitrogen™ Accutase Enzyme est extrêmement performant pour analyser les marqueurs de surface cellulaire et le test de la croissance virale.
  • Le réactif Accutase est extrêmement performant dans le détachement des cellules pour l’analyse des marqueurs de surface cellulaire, les tests de croissance virale, les tests de quiescence par privation de sérum, les tests de transformation par transfection de l’oncogène, les dosages de migration des cellules de crête neurale, la prolifération cellulaire, l’haptotaxie cellulaire, les dosages de migration des cellules tumorales, le passage des cellules de routine, l’échelle de la production (bioréacteur) et la cytométrie en flux.
  • Le réactif Accutase est efficace sur : les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules endothéliales vasculaires, les hépatocytes, les cellules musculaires lisses vasculaires, les progéniteurs d’hépatocytes, les cellules neuronales primaires de l’embryon de poulet, les cellules souches de moelle osseuse, les cellules adhérentes CHO et BHK, les macrophages, les cellules 293, les cellules L929, les cellules germinales immortalisées de souris, les lignées cellulaires 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 et A375 de mélanome métastatique, les gliomes U251 et D54, les cellules de fibrosarcome HT1080 et les cellules d’insectes Sf9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Réactif de dissociation de culture cellulaire
Avec additifs Rouge de phénol
Quantité 100 ml