Description
- Fabriqués à l’aide d’une formulation spécifique de latex pour offrir aux utilisateurs un niveau accru de flexibilité et d’élasticité
- Le revêtement intérieur en silicone facilite l’enfilage et le doublage des gants
- Les manchettes pl
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, marquage CE et ISO 11137 |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Latex |
| Palm Thickness (Metric) | 0.18 mm |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants pour salle blanche |
| Dimensions | 8 |
| Afficher plus |