Learn More
Acébutolol-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acebutolol-d7 |
| CAS | 2701782-36-5 |
| Formule moléculaire | C18 D7 H21 N2 O4 |
| Quantité | 0.5 mg |
| Synonyme | Acebutolol-d7, (±)-Acebutolol-d7 (iso-propyl-d7), Acebutolol-D7 (N-isopropyl-D7), N-[3-Acetyl-4-[2-hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]phenyl]butanamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H28N2O4/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23)/i2D3,3D3,12D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1ccc(NC(=O)CCC)cc1C(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | N-[3-acétyl-4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]phényl]butanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 343.4691 |
| Poids de la formule | 343.2488 |