Learn More
Ester benzylique d'acéclofénac, TRC
Code produit 30315475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315475 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13041050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate
CAS 100499-89-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C23 H19 Cl2 N O4
Quantité 50 mg
Synonyme Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac
Formule InChI InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3
Nom IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-oxo-2-fenilmetoxietilo)
Poids moléculaire (g/mol) 444.31
Poids de la formule 443.0691
Pourcentage de pureté >95