Learn More
Aceclofenac, MedChemExpress
Code produit 16471028
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471028 5 g
16462249 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0634
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Aceclofenac is an orally active nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), with analgesic and anti-inflammatory properties. Aceclofenac is used for the research of osteoarthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aceclofenac
Forme physique Solid
CAS 89796-99-6
Couleur Off-White
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H13Cl2NO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (282.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC(O)=O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 354.18
Poids de la formule 354.18
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research