Learn More
Acefylline, MedChemExpress
Code produit 16488776
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1505
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Acefylline (Theophyllineacetic acid), a xanthine derivative, is an adenosine receptor antagonist. Acefylline is a peptidylarginine deiminase (PAD) activator. Acefylline is also a bronchodilator, which inhibits rat lung cAMP phosphodiesterase isoenzymes.
Acefylline (Theophyllineacetic acid), a xanthine derivative, is an adenosine receptor antagonist. Acefylline is a peptidylarginine deiminase (PAD) activator. Acefylline is also a bronchodilator, which inhibits rat lung cAMP phosphodiesterase isoenzymes.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acefylline
CAS 652-37-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10N4O4
Quantité 100 mg
Synonyme Theophyllineacetic acid Theophylline-7-acetic acid
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (139.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN1C=NC(N(C)C(N2C)=O)=C1C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 238.2
Poids de la formule 238.2
Pourcentage de pureté 99.89%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death