Learn More
Aceglutamide, MedChemExpress
Code produit 16452309
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16452309 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1065
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H12N2O4
Synonyme α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation