Learn More
Acemetacin, MedChemExpress
Code produit 16490948
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490948 5 g
16422199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490948 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0482
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Acemetacin (TVX 1322) is a non-steroidal anti-inflammatory drug and a glycolic acid ester of indometacin that is a cyclooxygenase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acemetacin
CAS 53164-05-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18ClNO6
Quantité 5 g
Synonyme TVX 1322
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (300.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OCC(O)=O)CC1=C(C)N(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)C3=C1C=C(OC)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 415.82
Poids de la formule 415.82
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation