Learn More
Acénaphthène (1,2-Dihydro Acénaphthylène), TRC
Code produit 30385452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385452 10 g
30370466 100 g
30384895 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385452 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44833010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-32-9
Formule moléculaire C12 H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Synonyme Acenaphthene, 1,2-Dihydroacenaphthylene, peri-Ethylenenaphthalene, 1,8-Ethylenenaphthalene
Nom IUPAC 1,2-dihydroacénaphthylène
SMILES C1Cc2cccc3cccc1c23
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Poids de la formule 154.0783