Learn More
Acenaphtène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449130 250 g 250g
15483097 50 g 50g
11439130 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14922.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Acenaphthene is used in the preparation of naphthalene dicarboxylic anhydride, which is used as a precursor to dyes and optical brighteners. Further, it is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and in plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acénaphthène est utilisé dans la préparation de l’anhydride dicarboxylique naphtalène, qui est utilisé comme précurseur des colorants et des brillants optiques. De plus, il est utilisé dans la préparation d’ingrédients pharmaceutiques actifs et dans les plastiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le benzène, le tolune, l’acide acétique glacial et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les métaux alcalins de la terre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-32-9
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00003807
Clé InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
CID PubChem 6734
ChEBI CHEBI:22154
Nom IUPAC 1,2-dihydroacénaphthylène
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene
Point de fusion 92°C to 95°C
Densité 1.15
Point d’ébullition 278°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 386081
Merck Index 14,28
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,benzene,tolune,glacial acetic acid and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%