Learn More
Acénaphthène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10201393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10201393 5 g Flacon en verre -
10741861 100 g Flacon en plastique 100g
10175113 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10201393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201340050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-32-9
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00003807
Clé InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
CID PubChem 6734
ChEBI CHEBI:22154
Nom IUPAC 1,2-dihydroacenaphthylene
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 95°C
Couleur Marron
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 279°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acenaphthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acenaphthene