Learn More
Acénaphthène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10741861 100 g Flacon en plastique 100g
10201393 5 g Flacon en verre -
10175113 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201341000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-32-9
Formule moléculaire C12H10
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00003807
Clé InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
CID PubChem 6734
ChEBI CHEBI:22154
Nom IUPAC 1,2-dihydroacenaphthylene
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 95°C
Couleur Marron
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 279°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux