Learn More
Acénaphtène-d10, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthene D10 |
| CAS | 15067-26-2 |
| Formule moléculaire | C12 2H10 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6 H,7-8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c2c3c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3c1[2 H])C([2 H])([2 H])C2([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,4,5,6,7,8-decadeuterioacenaphthylene |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.27 |
| Poids de la formule | 164.141 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |