Learn More
Acenaphthylene, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31071500
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31071500 25 g
31058342 10 g
31058659 100 g
31067593 500 g
31068456 5 g
31062125 1 g
31057422 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31071500 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11203425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Formule moléculaire C12H8
Numéro MDL MFCD00003806
Quantité 25 g
SMILES C12=CC=CC3=C1C(C=C2)=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Pourcentage de pureté 96%