Learn More
Acénaphtylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthylene |
| CAS | 208-96-8 |
| Formule moléculaire | C12 H8 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H |
| SMILES | C1=Cc2cccc3cccc1c23 |
| Nom IUPAC | acénaphthylène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| Poids de la formule | 152.0626 |