Learn More
Acénaphtylène, TRC
Code produit 30323450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323450 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13075025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Formule moléculaire C12 H8
Quantité 25 g
Synonyme Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
Formule InChI InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
Nom IUPAC acénaphthylène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0626