Learn More
Acénaphtylène, TRC
Code produit 30311726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311726 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA130750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Acenaphthylene
CAS 208-96-8
Formule moléculaire C12 H8
Quantité 250 mg
Synonyme Acenaphthylene, Cyclopenta[de]naphthalene, NSC 59821, acenaphthyene
Formule InChI InChI=1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
SMILES C1=Cc2cccc3cccc1c23
Nom IUPAC acénaphthylène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Poids de la formule 152.0626