Learn More
Acénocoumarol-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenocoumarol-d5 |
| CAS | 1185071-64-0 |
| Formule moléculaire | C19 D4 H11 N O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3/i6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,5,6-tétradeutéro-4-nitrophényl)but]chromen-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 357.35 |
| Poids de la formule | 357.115 |