Learn More
Maléate acépromazine, TRC
Code produit 30133726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133726 50 mg 50mg
30133666 25 mg 25mg
17913495 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13090050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3598-37-6
Formule moléculaire C19 H22 N2 O S . C4 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 442.53
Synonyme Acepromazine Maleate, Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Ethanone, 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (1:1) (8CI), Ketone, 10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl methyl, maleate (6CI,7CI), Maleic acid, compd. with 10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazin-2-yl methyl ketone (6CI), Acepran, Acepromazine monomaleate, Acetopromazine maleate salt, Acetylpromazine maleate, Anatran, Atravet, Calmivet, Calmo Neosan, NSC 264522, Notensil, Notenzil, Plegicil, Sedalin, Soprontin
Nom IUPAC 1-[10-[3-(diméthylamino)propyl]phénothiazine-2-yl]éthanone
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acepromazine Maleate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3
Poids de la formule 442.1562
Pourcentage de pureté >95%