Learn More
Acéprométazine, TRC
Code produit 30008535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008535 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13091010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acepromethazine
CAS 13461-01-3
Formule moléculaire C19H22N2OS
Quantité 10 mg
Synonyme 1-[10-[2-(Dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl Methyl Ketone, 1664CB, Aceprometazine
Formule InChI InChI=1S/C19H22N2OS/c1-13(20(3)4)12-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(14(2)22)11-17(19)21/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES CC(CN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(=O)C)N(C)C
Nom IUPAC 1-[10-[2-(diméthéthyamino)propyle]phénothiazine-2-yl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 326.46