Learn More
Acésulfame potassium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acesulfame potassium |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Poids de la formule | 200.9498 |
| Pourcentage de pureté | >95% |