Learn More
Acétaldéhyde 2,4-Dinitrophénylhydrazone, TRC
Code produit 30309455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309455 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309455 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13270010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Formule moléculaire C8 H8 N4 O4
Quantité 10 mg
Synonyme Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
Formule InChI InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-[(E)-éthylidèneamino]-2,4-dinitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 224.17
Poids de la formule 224.0546