Learn More
Acétaldéhyde 2,4-Dinitrophénylhydrazone, TRC
Code produit 30327852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327852 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1327001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Formule moléculaire C8 H8 N4 O4
Quantité 1 g
Synonyme Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
Formule InChI InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-[(E)-éthylidèneamino]-2,4-dinitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 224.17
Poids de la formule 224.0546