Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10051530 1 L Flacon en verre 1L
10705041 10 mL Flacon en verre 10mL
10061530 250 mL Flacon en verre 250mL
10423215 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10051530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-07-0
Formule moléculaire C2H4O
Poids moléculaire (g/mol) 44.04
Numéro MDL MFCD00006991
Clé InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
CID PubChem 177
ChEBI CHEBI:15343
Nom IUPAC acétaldéhyde
SMILES CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7850g/mL
Point d’ébullition 21.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Odeur Pungent
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CHO
Indice de réfraction 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Merck Index 15, 40
Gravité spécifique 0.785
Informations sur la solubilité Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Poids de la formule 44.04
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide volatil
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.