Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10061530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061530 250 mL Flacon en verre 250mL
10705041 10 mL Flacon en verre 10mL
10051530 1 L Flacon en verre 1L
10423215 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10061530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149512500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-07-0
Formule moléculaire C2H4O
Poids moléculaire (g/mol) 44.04
Numéro MDL MFCD00006991
Clé InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
CID PubChem 177
ChEBI CHEBI:15343
Nom IUPAC acétaldéhyde
SMILES CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -123.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7850g/mL
Point d’ébullition 21.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Odeur Pungent
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CHO
Indice de réfraction 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Merck Index 15, 40
Gravité spécifique 0.785
Informations sur la solubilité Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Poids de la formule 44.04
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide volatil
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.