Learn More
Acetaldehyde, 99%
Code produit 11387548
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
2000mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387548 100 mL 100mL
11484980 500 mL -
11494980 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11387548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033244.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.053 g/mol
Acetaldehyde is used in the production of drugs, perfumes, explosives, lacquers and varnishes, photographic chemicals, phenolic and urea resins, rubber accelerators and antioxidants. It is used as an intermediate for the synthesis of acetic acid, ethyl acetate, acetic anhydride, pentaerythritol, peracetic acid, chloral and glyoxal. As a solvent, it is used in rubber production, tanning of leather and in the paper industry. It is used as a fruit and fish preservative, as a flavoring agent, as a denaturant for alcohol and in composition of fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-07-0
Formule moléculaire C2H4O
Poids moléculaire (g/mol) 44.053
Numéro MDL MFCD00006991
Clé InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
CID PubChem 177
ChEBI CHEBI:15343
Nom IUPAC acetaldehyde
SMILES CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde
Point de fusion -128°C
Densité 0.780 g/mL
Point d’ébullition 20.8°C
Point d’éclair -27°C (-17°F)
Indice de réfraction 1.3316
Quantité 100 mL
Numéro UN 1089
Beilstein 505984
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,39
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,benzene,toluene,xylene,turpentine,acetone and gasoline.Slightly miscible with chloroform.
Poids de la formule 44.06
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Liquid