Learn More
Trimère acétaldéhyde ammoniaque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10611643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10611643 100 g 100g
10160022 25 g -
10473585 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10611643 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148531000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58052-80-5
Formule moléculaire C6H18N3
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
Numéro MDL MFCD00149559
Clé InChI MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Synonyme 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
CID PubChem 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde ammonia trimer
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 97.0°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 110.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 26, I, 3
Informations sur la solubilité Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyle-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
Poids de la formule 183.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.