Learn More
Trimère acétaldéhyde ammoniaque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498949 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15498949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12265.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58052-80-5 | C6H18N3 | 132.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trimère de l’ammoniac acétaldéhyde est utilisé comme piège pour les composés sulfhydryles dans le gaz naturel.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Dessécher à 4°C. Conserver à l’abri de l’air, de l’humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde ammonia trimer
CAS 58052-80-5
Point de fusion 93°C to 96°C
Densité 0.852
Point d’ébullition 110°C (decomposition)
Formule moléculaire C6H18N3
Numéro MDL MFCD00149559
Quantité 50 g
Numéro UN UN1841
Beilstein 3910586
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,40
Synonyme 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer nt
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Nom IUPAC 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
CID PubChem 2723814
Poids de la formule 183.25
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetaldehyde-ammonia