Learn More
Trimer d’ammoniac acétaldéhyde, TRC
Code produit 30133196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133196 25 g 25g
17972945 5 g 5g
17922075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13274325G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58052-80-5
Formule moléculaire C6H21N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 183.25
Synonyme Hexahydro-2,4,6-trimethyl s-Triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate
Nom IUPAC 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
SMILES CC(NC(C)N1)NC1C.[3H2O]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde Ammonia Trimer
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2