Learn More
Acetaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3 |
| Poids de la formule | 44.0262 |